Documents
R916919
2-((1-(4-ETHOXYPHENYL)-1H-TETRAAZOL-5-YL)THIO)-N-(4-METHYLPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H19N5O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
369.448
Numéro MDL:
Autres remarques