R915319
6-AMINO-3-PHENYL-4-[5-(2,4,6-TRICHLOROPHENYL)-2-FURYL]-1,4-DIHYDROPYRANO[2,3-C]PYRAZOLE-5-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H13Cl3N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
483.745
Numéro MDL:
Autres remarques