Principaux documents
R914096
7-(4-FLUOROPHENYL)-1,3-DIMETHYL-8-PH-1H-IMIDAZO(2,1-F)PURINE-2,4(3H,8H)-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H16FN5O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
389.392
Numéro MDL:
Autres remarques