R913324
BENZYL {[7-(2-CHLOROBENZYL)-1,3-DIMETHYL-2,6-DIOXO-2,3,6,7-TETRAHYDRO-1H-PURIN-8-YL]SULFANYL}ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H21ClN4O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
484.965
Numéro MDL:
Autres remarques