Documents
R912336
2-{[5-(4-CHLOROPHENYL)-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N'-{(E)-[4-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]METHYLIDENE}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H17ClF3N5OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
515.948
Numéro MDL:
Autres remarques