Principaux documents
R911887
2-{[1-(4-CHLOROBENZYL)-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL]SULFANYL}-N'-[(E)-1-(2-HYDROXYPHENYL)ETHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H21ClN4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
464.978
Numéro MDL:
Autres remarques