Documents
R911879
N'-[(E)-(9-ETHYL-9H-CARBAZOL-3-YL)METHYLIDENE]-2-{[1-(4-METHYLBENZYL)-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C32H29N5OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
531.685
Numéro MDL:
Autres remarques