Principaux documents
R909858
N'-{(E)-[3-(BENZYLOXY)-4-METHOXYPHENYL]METHYLIDENE}-2-{[1-(4-METHYLBENZYL)-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C32H30N4O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
550.685
Numéro MDL:
Autres remarques