Principaux documents
R909289
N'-[(E)-(2-BROMOPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[4-ETHYL-5-(4-METHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H20BrN5O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
474.383
Numéro MDL:
Autres remarques