Principaux documents
R907537
N'-[(E)-(3-BROMO-4-METHOXYPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[1-(4-METHYLBENZYL)-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H23BrN4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
523.456
Numéro MDL:
Autres remarques