Principaux documents
R907529
N'-[(E)-(3,5-DIBROMO-2-HYDROXYPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[1-(4-METHYLBENZYL)-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H20Br2N4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
588.325
Numéro MDL:
Autres remarques