Principaux documents
R906409
7-METHOXY-2,8-DIMETHYL-3-PHENYL-4H-CHROMEN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H16O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
280.326
Numéro MDL:
Autres remarques