Documents
R904864
1,3-BENZODIOXOLE-5-CARBALDEHYDE (4-HYDROXY-6-METHYL-2-PYRIMIDINYL)HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H12N4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
272.266
Numéro MDL:
Autres remarques