Principaux documents
R901539
METHYL 2-ACETYL-3-(4-CHLOROPHENYL)ACRYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H11ClO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.673
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.