Principaux documents
R901520
5-(BIS(BENZYLAMINO)METHYLENE)-2-PHENYL-3,5-DIHYDRO-4H-IMIDAZOL-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H22N4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
382.469
Numéro MDL:
Autres remarques