R901024
2,2-DIMETHYL-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(2-OXO-1(2H)-PYRIMIDINYL)ETHYL)PROPANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H14Cl3N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
326.612
Numéro MDL:
Autres remarques