Principaux documents
R900583
2-CHLORO-N-(5-(4-CHLOROBENZYL)-1,3-THIAZOL-2-YL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H10Cl2N2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
301.196
Numéro MDL:
Autres remarques