Documents
R900559
N-(5-(4-METHOXYBENZYL)-1,3-THIAZOL-2-YL)-3-NITROBENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H15N3O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
369.402
Numéro MDL:
Autres remarques