Documents
R899321
2-CYANO-3-(4-FLUOROPHENYL)-N-(3-PYRIDINYLMETHYL)ACRYLAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H12FN3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
281.292
Numéro MDL:
Autres remarques