Principaux documents
R899135
2-CYANO-3-(2,6-DICHLOROPHENYL)-N-(2-FURYLMETHYL)ACRYLAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H10Cl2N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
321.165
Numéro MDL:
Autres remarques