R897671
3-BROMO-N-[3-[(4-METHYLPHENYL)SULFONYL]-1-(1-PHENYLETHYL)-1H-PYRROLO[2,3-B]QUINOXALIN-2-YL]BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C32H25BrN4O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
625.549
Numéro MDL:
Autres remarques