Principaux documents
R897639
2-CHLORO-N-[1-(1-PHENYLETHYL)-3-(PHENYLSULFONYL)-1H-PYRROLO[2,3-B]QUINOXALIN-2-YL]BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C31H23ClN4O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
567.071
Numéro MDL:
Autres remarques