Principaux documents
R897337
4-(2-AMINO-3-CYANO-1H-PYRROLO(2,3-B)QUINOXALIN-1-YL)BENZOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H11N5O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
329.321
Numéro MDL:
Autres remarques