Documents
R895881
2-AMINO-1-(1,3-BENZODIOXOL-5-YL)-1H-PYRROLO(2,3-B)QUINOXALINE-3-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H11N5O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
329.321
Numéro MDL:
Autres remarques