Key Documents
R895857
2-AMINO-1-(2-ETHOXYPHENYL)-1H-PYRROLO(2,3-B)QUINOXALINE-3-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H15N5O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
329.364
Numéro MDL:
Autres remarques