Principaux documents
R895385
3-(1,3-DIOXO-1,3-DIHYDRO-2H-ISOINDOL-2-YL)2-METHYL-4-OXO-4H-CHROMEN-7-YL ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H13NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
363.33
Numéro MDL:
Autres remarques