Principaux documents
R894478
9-CHLORO-2-(2-THIENYL)-5-(3,4,5-TRIMETHOXYPHENYL)-1,10B-DIHYDROPYRAZOLO[1,5-C][1,3]BENZOXAZINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H21ClN2O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
456.952
Numéro MDL:
Autres remarques