Principaux documents
R890243
4-((4-BROMOBENZYLIDENE)AMINO)-5-(2-METHYL-PH)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL HYDROSULFIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H13BrN4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
373.277
Numéro MDL:
Autres remarques