Documents
R887749
5-CYCLOHEXYL-4-((3-METHOXYBENZYLIDENE)AMINO)-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H20N4OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
316.428
Numéro MDL:
Autres remarques