Principaux documents
R886351
5-(2-BROMOPHENYL)-4-((2-CL-5-NITROBENZYLIDENE)AMINO)-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H9BrClN5O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
438.692
Numéro MDL:
Autres remarques