Documents
R885401
2-((E)-{[3-(4-TERT-BUTYLPHENYL)-5-SULFANYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-4-YL]IMINO}METHYL)-5-(DIETHYLAMINO)PHENOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H29N5OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
423.584
Numéro MDL:
Autres remarques