Documents
R882682
2-[(3Z)-3-(3-ISOBUTYL-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-5-YLIDENE)-2-OXO-2,3-DIHYDRO-1H-INDOL-1-YL]-N-PHENYLACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H21N3O3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
451.57
Numéro MDL:
Autres remarques