Principaux documents
R881023
ETHYL 4-({[(3Z)-2-OXO-3-(4-OXO-3-PROPYL-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-5-YLIDENE)-2,3-DIHYDRO-1H-INDOL-1-YL]ACETYL}AMINO)BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H23N3O5S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
509.607
Numéro MDL:
Autres remarques