R879614
4-METHYL-N-[(5Z)-4-OXO-5-(2-OXO-1-PROPYL-1,2-DIHYDRO-3H-INDOL-3-YLIDENE)-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL]BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H19N3O3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
437.543
Numéro MDL:
Autres remarques