Principaux documents
R876046
2-(4-ETHOXYPHENYL)-5-(4-METHOXY-PH)-1,10B-DIHYDROPYRAZOLO(1,5-C)(1,3)BENZOXAZINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H24N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
400.482
Numéro MDL:
Autres remarques