Principaux documents
R875929
1-(1-BENZYL-2,5-DIMETHYL-1H-PYRROL-3-YL)-2-[(5-METHYL[1,2,4]TRIAZOLO[4,3-A]QUINOLIN-1-YL)SULFANYL]ETHANONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H24N4OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
440.571
Numéro MDL:
Autres remarques