R875813
9-PHENYL-5-[(TETRAHYDRO-2-FURANYLMETHYL)AMINO]-8H-THIENO[2',3':4,5]PYRIMIDO[2,1-A]PHTHALAZIN-8-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H20N4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
428.517
Numéro MDL:
Autres remarques