Principaux documents
R875791
METHYL 2-({[(4-OXO-3-PHENYL-3,5,6,7-TETRAHYDRO-4H-CYCLOPENTA[4,5]THIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL)SULFANYL]ACETYL}AMINO)-5,6,7,8-TETRAHYDRO-4H-CYCLOHEPTA[B]THIOPHENE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H27N3O4S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
565.737
Numéro MDL:
Autres remarques