Principaux documents
R875171
ETHYL 4-(4-TERT-BUTYLPHENYL)-2-[({[5-(4-FLUOROPHENYL)-4-OXO-3-PHENYL-3,4-DIHYDROTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL]SULFANYL}ACETYL)AMINO]-3-THIOPHENECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C37H32FN3O4S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
697.876
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.