Principaux documents
R874345
ETHYL 2-({[(3-ALLYL-4-OXO-5-PHENYL-3,4-DIHYDROTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL)SULFANYL]ACETYL}AMINO)-4-(4-METHOXYPHENYL)-3-THIOPHENECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C31H27N3O5S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
617.77
Numéro MDL:
Autres remarques