Principaux documents
R873241
3-[(2,4-DICHLOROPHENOXY)METHYL]-N'-[(E)-1-METHYL-2-(3-NITRO-1H-1,2,4-TRIAZOL-1-YL)ETHYLIDENE]BENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H16Cl2N6O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
463.283
Numéro MDL:
Autres remarques