Documents
R873020
N'-(4-MEO-3-((3-NITRO-1H-1,2,4-TRIAZOL-1-YL)ME)BENZYLIDENE)2-NITROBENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H15N7O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
425.364
Numéro MDL:
Autres remarques