Principaux documents
R872814
N'-((E)-{4-METHOXY-3-[(3-NITRO-1H-1,2,4-TRIAZOL-1-YL)METHYL]PHENYL}METHYLIDENE)-3-METHYL-4-NITROBENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H17N7O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
439.391
Numéro MDL:
Autres remarques