Documents
R872237
(4-FLUOROPHENYL)(IMIDAZO(2,1-B)(1,3)THIAZOL-5-YL)METHANONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H7FN2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.265
Numéro MDL:
Autres remarques