Documents
R870048
8-[BENZYL(METHYL)AMINO]-7-[2-HYDROXY-3-(4-METHOXYPHENOXY)PROPYL]-1,3-DIMETHYL-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H29N5O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
479.54
Numéro MDL:
Autres remarques