Principaux documents
R869201
8-[(2-FURYLMETHYL)AMINO]-7-[2-HYDROXY-3-(2-METHYLPHENOXY)PROPYL]-3-METHYL-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H23N5O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
425.448
Numéro MDL:
Autres remarques