R867624
4-METHYLBENZALDEHYDE [7-(2-CHLOROBENZYL)-1,3-DIMETHYL-2,6-DIOXO-2,3,6,7-TETRAHYDRO-1H-PURIN-8-YL]HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H21ClN6O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
436.905
Numéro MDL:
Autres remarques