Principaux documents
R867012
3-METHYL-7-PENTYL-8-((2-PHENYLETHYL)AMINO)-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H25N5O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
355.443
Numéro MDL:
Autres remarques