Principaux documents
R862118
N-((Z)-2-[5-(2-CHLOROPHENYL)-2-FURYL]-1-{[(TETRAHYDRO-2-FURANYLMETHYL)AMINO]CARBONYL}ETHENYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H23ClN2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
450.926
Numéro MDL:
Autres remarques