Principaux documents
R858552
2-HYDROXYBENZALDEHYDE (2-METHYL-5,6,7,8-TETRAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4-YL)HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H18N4OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
338.434
Numéro MDL:
Autres remarques